Learn More
Oligomicina A, TRC
Código de producto. 30008572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008572 5 mg 5 miligramos
30005660 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5329705MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 579-13-5
Fórmula molecular C45 H74 O11
Peso molecular (g/mol) 791.06
Nombre IUPAC (1R,4S,5E,5'R,6'R,7E,10S,11R,12S,14R,15S,16S,18R,19S,20R,21E,25S,26R,27S,29S)-4-etil-11,12,15,19-tetrahidroxi-6'-[(2S)-2-hidroxipropilo]-5', 10,12,14,16,18,20,26,29-nonametilspiro[24,28-dioxabiciclo[23.3.1]nonacosa-5,7,21-trieno-27,2'-oxano]-13,17,23-trione
SMILES CC[C@H]1CC[C@H]2O[C@@]3(CC[C@@H](C)[C@@H](C[C@H](C)O)O3)[C@H](C)[C@@H](OC(=O)\C=C\[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C\C=C\C=C\1)[C@H]2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oligomycin A
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H74O11/c1-12-34-17-15-13-14-16-27(4)42(51)44(11,53)43(52)32(9)40(50)31(8)39(49)30(7)38(48)26(3)18-21-37(47)54-41-29(6)35(20-19-34)55-45(33(41)10)23-22-25(2)36(56-45)24-28(5)46/h13-15,17-18,21,25-36,38,40-42,46,48,50-51,53H,12,16,19-20,22-24H2,1-11H3/b14-13+,17-15+,21-18+/t25-,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,38+,40+,41+,42-,44+,45-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 790.5231
Porcentaje de pureza >95%