Learn More
Tocris Bioscience™ Oligomycin A
Descripción
Oligomycin A is an inhibitor of mitochondrial ATP synthase and uncoupler of oxidative phosphorylation. Antibiotic; exhibits anti-tumor activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oligomycin A |
| CAS | 579-13-5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula molecular | C45H74O11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 791.06 |
| Tipo de producto | Oligomycin A |
| Pureza | 98% |
| Peso molecular | 791.08 |