Learn More
Oligomycin A, MedChemExpress
Código de producto. 16439637
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16439637 5 mg 5 miligramos
16401629 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16439637 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16589
MedChemExpress Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM; Oligomycin A shows anti-fungal activity.
Oligomycin A (MCH 32), created by Streptomyces, acts as a mitochondrial F0F1-ATPase inhibitor, with a Ki of 1 μM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oligomycin A
Forma física Powder
CAS 579-13-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C45H74O11
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo MCH 32
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (126.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C=C/[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)C([C@H](C)[C@@H](O)[C@@H]1C)=O)O[C@@]([C@@H]2C)([H])[C@H](C)[C@@]3(CC[C@H](C)[C@H](C[C@H](O)C)O3)O[C@@]2([H])CC[C@@H](CC)/C=C/C=C/C[C@@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)C1=O
Peso molecular (g/mol) 791.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 791.06
Porcentaje de pureza 98.0%