Learn More
Thermo Scientific™ Resina de fase reversa OLIGO™ R3
Código de producto. 18476728 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18476728 1 L 1 litro
18416568 25 mL 25 ml
18446788 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18476728 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1133907
La resina a granel Thermo Scientific™ Oligo™ R3 es una microesfera polimérica rígida diseñada para la cromatografía de fase reversa de polinucleótidos y otras biomoléculas.
La resina a granel Oligo™ R3 es una microesfera polimérica rígida diseñada para la cromatografía de fase reversa de polinucleótidos y otras biomoléculas. La combinación de un tamaño de partícula de 30 μm, la resistencia al pH alto y la alta relación de fase hacen que la resina Oligo R3 sea particularmente adecuada para la purificación preparativa de oligonucleótidos y péptidos sintéticos. El relleno consiste en partículas de polidivinilbenceno reticuladas.
Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
  • High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
  • High resolution preparative purification at high flow rates
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Especificaciones
Cantidad 1 L
Línea de productos OLIGO, POROS
Tipo de producto Resina de fase reversa R3
Tamaño de partículas 30 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fase estacionaria R3
Formato Medios a granel