Descripción
La resina a granel Oligo™ R3 es una microesfera polimérica rígida diseñada para la cromatografía de fase reversa de polinucleótidos y otras biomoléculas. La combinación de un tamaño de partícula de 30 μm, la resistencia al pH alto y la alta relación de fase hacen que la resina Oligo R3 sea particularmente adecuada para la purificación preparativa de oligonucleótidos y péptidos sintéticos. El relleno consiste en partículas de polidivinilbenceno reticuladas.
Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
- High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
- High resolution preparative purification at high flow rates
- Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
- Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
- Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Especificaciones
Especificaciones
| Matriz | Cross-linked poly(styrene-divinylbenzene) POROS beads |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tamaño de partículas | 30 μm |
| Formulario | Resin Slurry |
| Línea de productos | OLIGO |
| Cantidad | 50 mL |
| Tipo | Resina de fase reversa R3 |
| Fase estacionaria | R3 |
| Formato | Medios a granel |
| Mostrar más |