Learn More
Thermo Scientific™ Resina de fase reversa OLIGO™ R3
Código de producto. 18416568 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
50 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
25 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18416568 25 mL 25 ml
18446788 50 mL 50 ml
18476728 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18416568 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 1133903
La resina a granel Thermo Scientific™ Oligo™ R3 es una microesfera polimérica rígida diseñada para la cromatografía de fase reversa de polinucleótidos y otras biomoléculas.
La resina a granel Oligo™ R3 es una microesfera polimérica rígida diseñada para la cromatografía de fase reversa de polinucleótidos y otras biomoléculas. La combinación de un tamaño de partícula de 30 μm, la resistencia al pH alto y la alta relación de fase hacen que la resina Oligo R3 sea particularmente adecuada para la purificación preparativa de oligonucleótidos y péptidos sintéticos. El relleno consiste en partículas de polidivinilbenceno reticuladas.
Oligo R3 bulk resin differs somewhat in selectivity from conventional silica-based, reversed-phase resins and is similar to high-carbon-loading through C18 supports. In addition, the complete lack of residual silanol activity may modify the selectivity of ionic species.
Features of Oligo R3 resin and pre-packed columns include:
  • High performance chromatography resin for analytical to process scale separations
  • High resolution preparative purification at high flow rates
  • Chemical stability—allows aggressive cleaning and sanitization
  • Poly-divinylbenzene particles—yield a robust, easily packable matrix
  • Combines low back pressure, high pH stability, and high capacity
Especificaciones
Cantidad 25 mL
Línea de productos OLIGO
Tipo de producto Resina de fase reversa R3
Tamaño de partículas 30 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fase estacionaria R3
Formato Medios a granel