Descripción
El primer se suministra como solución acuosa concentrada (20X), lista para su uso en la síntesis de ADNc.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Primer |
| Contenido y almacenamiento | • Oligo(dT) 18 Cebador (120μL a 0,5μg/μL) Conservar a–20°C. |
| Longitud del cebador | 18-mer |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Concentración | 20X |
| Primer | Oligo dT |
| Cantidad | 120 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Síntesis de ADNc |
| Formulario | Líquido |