Learn More
Thermo Scientific™ Cebador Oligo(dT)18
Código de producto. 10304690 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
60 μl
120 μl
Tamaño de la unidad:
120 microlitros
60 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10304690 60 μl 60 microlitros
10753741 120 μl 120 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10304690 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SO131
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El cebador Oligo(dT)18 de Thermo Scientific es un oligonucleótido monocatenario de 18 meros con extremos 5'- y 3'-hidroxilo.
El primer se suministra como solución acuosa concentrada (20X), lista para su uso en la síntesis de ADNc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Primer
Contenido y almacenamiento • Oligo(dT)18 Cebador (60μ L a 0,5μ g/μL)
Conservar a–20°C.
Longitud del cebador 18-mer
Condiciones de envío Hielo seco
Concentración 20X
Primer Oligo dT
Cantidad 60 μl
Para utilizar con (aplicación) Síntesis de ADNc
Formulario Líquido
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.