Learn More
Oleilamina, TRC
Código de producto. 30409069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409069 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30409069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO532968100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Z)-9-Octadecenylamine
CAS 112-90-3
Fórmula molecular C18 H37 N
Cantidad 100 g
Sinónimo (9Z)-9-Octadecen-1-amine (ACI), 9-Octadecen-1-amine','(Z)- (ZCI), 9-Octadecenylamine','(Z)- (8CI), ((Z)-9-Octadecenyl)amine, 9-(Z)-Octadecen-1-amine, Adogen 172D, Alamine 11, Amine OB, Armeen O, Armeen OD, Armeen OLD-C, Armeen OM 97, Arosurf AA 60, cis-9-Oc
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Nombre IUPAC (Z)-octadec-9-en-1-amina
Peso molecular (g/mol) 267.493
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.293