Learn More
Oleilamina, contenido C18 aproximado al 80-90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15254624 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 ml
1 L
5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
5 litros
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15254624 5 L 5 litros
10316630 5 mL 5 ml
10400380 100 ml 100 ml
10356580 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15254624 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 129540051
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-90-3 | C18H37N | 267.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-90-3
Fórmula molecular C18H37N
Peso molecular (g/mol) 267.50
Número MDL MFCD00066507
Clave InChI QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo 9-octadecenylamine, 9-octadecen-1-amine, cis-9-octadecenylamine, e-octadec-9-en-1-amine, 1-amino-9-octadecene, 9e octadec-9-enylamine, 9-octadecenylamine 8ci, 36505-83-6 hydrofluoride, 3811-68-5 unspecified acetate
PubChem CID 6258392
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleylamine
Punto de fusión 15.0°C to 22.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 147.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 154°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8NH2
Índice de refracción 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 L
Número UN 2735
Nombre IUPAC (9Z)-octadec-9-en-1-amina
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.5
Porcentaje de pureza ≥96.0% (primary amine)
Forma física Líquido después derretirse