Learn More
Oleato de oleilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oley Oleate |
| CAS | 3687-45-4 |
| Fórmula molecular | C36 H68 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid (9Z)-','(9Z)-9-octadecen-1-yl ester (ACI), 9-Octadecen-1-ol','oleate','(Z)- (8CI), 9-Octadecenoic acid (9Z)-','(9Z)-9-octadecenyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-','9-octadecenyl ester','(Z)- (ZCI), Oleic acid','(Z)-9-octadecenyl ester (8CI), Oleic acid','9-octadecenyl ester (6CI), Oleic acid','cis-9-octadecenyl ester (7CI), Cetiol, Cosmol liquid, Crodamol OO-V, Exceparl OL-OL, Oleic acid oleyl ester, Oleyl oleate, Schercemol OLO, Oleic Acid','9-octadecenyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H68O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-38-36(37)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20H,3-16,21-35H2,1-2H3/b19-17-,20-18- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | [(Z)-octadec-9-enilo] (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 532.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 532.5219 |