Learn More
Bromuro de oleílo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleyl Bromide |
| CAS | 6110-53-8 |
| Fórmula molecular | C18 H35 Br |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (9Z)-1-Bromo-9-octadecene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | (Z)-1-bromooctadec-9-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 331.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.1922 |