Learn More
Alcohol oleílico, aprox. 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11499291 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11499291 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11499291 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215599691
CAS 143-28-2
Fórmula molecular C18H36O
Peso molecular (g/mol) 268.49
Número MDL MFCD00002993
Clave InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nombre IUPAC (9Z)-octavec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleyl Alcohol
Color Incolora
Densidad 0.85g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo Approx. 99%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.49
Forma física Líquido