Learn More
Acetato de oleílo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleyl Acetate |
| CAS | 693-80-1 |
| Fórmula molecular | C20H38O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H38O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-20(2)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(Z)-octadec-9-enilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 310.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.2872 |