Learn More
Oleuropeina, TRC
Código de producto. 17948974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17948974 25 mg 25 miligramos
17959834 10 mg 10 miligramos
17917914 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17948974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO53295125MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32619-42-4
Fórmula molecular C12 H17 O7
Peso molecular (g/mol) 540.51
Sinónimo (2S,3E,4S)-3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-2H-Pyran-4-acetic acid 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester, 2H-Pyran-4-acetic acid, 3-ethylidene-2-(β-D-glucopyranosyloxy)-3,4-dihydro-5-(methoxycarbonyl)-, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester, [2S-(2α,3E,4β)]-, 2H-Pyran-4-acetic acid, 5-carboxy-3-ethylidene-2-(β-D-glucosyloxy)-3,4-dihydro-, 3,4-dihydroxyphenethyl 5-methyl ester (7CI), Oleuropein (8CI), Oleoeuropein, Oleoeuropeine, Oleuropeine
Nombre IUPAC metilo (4S,5E,6S)-4-[2-[2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]-2-oxoetil]-5-etilideno-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-2-il]oxi-4H-piran-3-carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)\[C@@H]1CC(=O)OCCc3ccc(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleuropein
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32O13/c1-3-13-14(9-19(29)35-7-6-12-4-5-16(27)17(28)8-12)15(23(33)34-2)11-36-24(13)38-25-22(32)21(31)20(30)18(10-26)37-25/h3-5,8,11,14,18,20-22,24-28,30-32H,6-7,9-10H2,1-2H3/b13-3+/t14-,18+,20+,21-,22+,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.1843
Porcentaje de pureza >95%