Learn More
Oglicona de oleuropeína, TRC
Código de producto. 30133055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133055 100 mg 100 miligramos
30138314 50 mg 50 miligramos
30005396 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO532945100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31773-95-2
Fórmula molecular C19H22O8
Peso molecular (g/mol) 378.37
Sinónimo (2R,3E,4S)-3-Ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [2R-(2α,3E,4β)]-3-Ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-5-(methoxycarbonyl)-2H-pyran-4-acetic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, 5-Carboxy-3-ethylidene-3,4-dihydro-2-hydroxy-2H-pyran-4-acetic Acid 4-(3,4-Dihydroxyphenethyl) 5-Methyl Ester, 3,4-DHPEA-EA, Oleoeuropein Aglycone, Oleoeuropeine Aglycone, Oleuropein Aglycon, Oleuropeine Aglycone
Nombre IUPAC metilo (4S,5E,6R)-4-[2-[2-(3,4-dihidroxifenil)etoxi]-2-oxoetil]-5-etilideno-6-hidroxi-4H-piran-3-carboxilato
SMILES O=C(OCCC1=CC=C(O)C(O)=C1)C[C@H]2/C([C@H](O)OC=C2C(OC)=O)=C\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleuropein Aglycone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O8/c1-3-12-13(14(18(23)25-2)10-27-19(12)24)9-17(22)26-7-6-11-4-5-15(20)16(21)8-11/h3-5,8,10,13,19-21,24H,6-7,9H2,1-2H3/b12-3+/t13-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.1315
Porcentaje de pureza >95%