Learn More
Olesoxime, MedChemExpress
Código de producto. 16498767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498767 5 mg 5 miligramos
16496168 10 mg 10 miligramos
16472307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14796
MedChemExpress Olesoxime (TRO 19622) is a mitochondrial-targeted neuroprotective compound with mean EC50 value for increasing cell survival is 3.2±0.2 μM.
Olesoxime (TRO 19622) is a mitochondrial-targeted neuroprotective compound with mean EC50 value for increasing cell survival is 3.2±0.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olesoxime
Forma física Solid
CAS 22033-87-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H45NO
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo TRO 19622 NSC 21311
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (125.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([C@]([H])(C)CCCC(C)C)[H])=CC(CC1)=NO
Peso molecular (g/mol) 399.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.65
Porcentaje de pureza 98.64%