Learn More
Oleoylethanolamide, MedChemExpress
Código de producto. 16446847
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446847 5 mg 5 miligramos
16404148 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16446847 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107542
MedChemExpress Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Oleoylethanolamide is a high affinity endogenous PPAR-α agonist, which plays an important role in the treatment of obesity and arteriosclerosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleoylethanolamide
Forma física Solid
CAS 111-58-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H39NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo N-Oleoylethanolamide Oleamide MEA Oleic acid monoethanolamide
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (63.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(NCCO)=O
Peso molecular (g/mol) 325.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.53