Learn More
Oleoil-L-carnitina, TRC
Código de producto. 30134377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134377 250 mg 250 miligramos
30008697 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO526700250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38677-66-6
Fórmula molecular C25 H47 N O4
Peso molecular (g/mol) 425.64
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-, inner salt, [R-(Z)]-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-, inner salt, (2R)- (9CI), C18:1 Carnitine, Oleoyl-L-carnitine, Oleoyl L-carnitine, Oleoylcarnitine
Nombre IUPAC (3R)-3-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-4-(trimetilanialil)butanoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleoyl-L-carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.3505
Porcentaje de pureza >95%