Learn More
Cloruro de oleoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleoyl Chloride |
| CAS | 112-77-6 |
| Fórmula molecular | C18 H33 Cl O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Oleoyl Chloride, (Z)-9-Octadecenoyl Chloride, 9-(Z)-Octadecen-1-oyl Chloride, Oleic Acid Chloride, Oleic Chloride, Oleyl Chloride, cis-9-Octadecenoyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de (Z)-octadec-9-enoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 300.907 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.222 |