Learn More
Oleocanthal, TRC
Código de producto. 30009043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Unit Size:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009043 5 mg 5 miligramos
30009111 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009043 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCO5245405MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 289030-99-5
Fórmula molecular C17 H20 O5
Peso molecular (g/mol) 304.338
Sinónimo : (-)-Oleocanthal, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl (3S,4E)-4-formyl-3-(2-oxoethyl)hex-4-enoate, Oleocanthal
Nombre IUPAC 2-(4-hidroxifenil)etil (E,3S)-4-formil-3-(2-oxoetil)hex-4-enoate
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)cc1
Specifications
Nombre del producto químico o material Oleocanthal
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O5/c1-2-14(12-19)15(7-9-18)11-17(21)22-10-8-13-3-5-16(20)6-4-13/h2-6,9,12,15,20H,7-8,10-11H2,1H3/b14-2-/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.131