Learn More
Ácido oleico, tecnología. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
5000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
5000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472638 5000 mL 5000 ml
11462638 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11472638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16663.0J
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
El ácido oleico se utiliza como agente emulsionante para cremas y lociones faciales, como acelerador en la industria del caucho, como emoliente, como agente solubilizante en productos de aerosol y como flujo de soldadura en trabajos de vidrio teñido para unir el enrejado de plomo. Se utiliza en la preparación de oleatos y lociones. Actúa como intermediario para la perforación y fracturación de fluidos en la industria del petróleo y el gas. Se emplea como excipiente en productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido oleico se utiliza como agente emulsionante para cremas y lociones faciales, como acelerador en la industria del caucho, como emoliente, como agente solubilizante en productos de aerosol y como flujo de soldadura en trabajos de vidrio teñido para unir el enrejado de plomo. Se utiliza en la preparación de oleatos y lociones. Actúa como intermediario para la perforación y el fracking de fluidos en la industria del petróleo y el gas. Se aplica como excipiente en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, acetona, cloroformo, dimetilformamida y dimetilsulfóxido.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-80-1
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.47
Número MDL MFCD00064242
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid
Punto de fusión 13°C to 14°C
Densidad 0.887
Punto de ebullición 286°C (100 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Índice de refracción 1.461
Cantidad 5000 mL
Beilstein 1726542
Sensibilidad Air sensitive
Índice Merck 14,6828
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Nombre IUPAC Ácido (Z)-octadec-9-enoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.47
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico