Learn More
Ácido oleico, sal sódica, 65-90 % de C18 oleico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10625862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10625862 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10625862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215080010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid, sodium salt
Nombre de nota 65-90% oleic C18
CAS 143-19-1
Punto de fusión 232°C to 235°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H33NaO2
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2Na
Número MDL MFCD00004438
Cantidad 1 g
Beilstein 02,I,198
Índice Merck 15, 6921
Sinónimo sodium oleic acid
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Clave InChI BCKXLBQYZLBQEK-KVVVOXFISA-M
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; (Z)-octadec-9-enoato
Peso molecular (g/mol) 304.44
PubChem CID 23665730
ChEBI CHEBI:81860
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.44
Porcentaje de pureza 65-90% oleic C18
Forma física Polvo