Learn More
Ácido oleico, extrapuro, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 10578810 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10578810 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
12636747 25 L Recipiente de plástico 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10578810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor O/0150/17
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 112-80-1
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.47
Número MDL MFCD00064242
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nombre IUPAC Ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Punto de fusión 13°C
Color Incolora
Punto de ebullición 360°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 9.7
Viscosidad 39.1 mPaS at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46g/mol
Presión de vapor 1mmHg 176
Forma física Líquido