Learn More
Ácido oleico N-Hidroxisuccinimida, TRC
Código de producto. 17921715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921715 1 g 1 g
17915015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17921715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5243001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81480-40-2
Fórmula molecular C22 H37 N O4
Peso molecular (g/mol) 379.53
Sinónimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, (Z)-1-[(1-Oxo-9-octadecenyl)oxy]-2,5-pyrrolidinedione, 1-[[(9Z)-1-Oxo-9-octadecenyl]oxy]-2,5-pyrrolidinedione, N-Hydroxysuccinimide Ester with Oleic Acid, N-Hydroxysuccinimide Oleate, N-Succinimidyl Oleate, Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester, Succinimidyl Oleate
Nombre IUPAC (2,5-dioxopirrolidina-1-il) (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Oleic Acid N-Hydroxysuccinimide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H37NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(26)27-23-20(24)18-19-21(23)25/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.2723