Learn More
Oleic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16472569
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472569 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16472569 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1446
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Oleic acid (9-cis-Octadecenoic acid) is an abundant monounsaturated fatty acid. Oleic acid is a Na+/K+ ATPase activator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid
CAS 112-80-1
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 9-cis-Octadecenoic acid 9Z-Octadecenoic acid
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (354.03 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 62.5 mg/mL (221.27 mM)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 282.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death