Learn More
Oleic acid, Honeywell™
Código de producto. 15617040 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15617040 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 15617040 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 750961L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid
CAS 112-80-1
Densidad 0.89g/mL at 25°C
Temperatura de inflamación <113°C (>235.4°F)
Fórmula molecular C18H34O2
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Número MDL MFCD00064242
Cantidad 1 L
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1726542
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Nombre IUPAC ácido (9E)-octadec-9-enoico
Peso molecular (g/mol) 282.47
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46g/mol
Presión de vapor 1 mmHg (176°C)