Learn More
Éster glicidílico del ácido oleico 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30314903 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30314903 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15727030AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidyl Oleate
CAS 5431-33-4
Nombres de analitos o componentes Glycidyl Oleate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H38 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (9Z)-9-Octadecenoic Acid 2-Oxiranylmethyl Ester, Oleic Acid 2,3-Epoxypropyl Ester, NSC 13542, Oleic Acid Glycidyl Ester;
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(22)24-19-20-18-23-20/h9-10,20H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC1CO1
Nombre IUPAC oxiran-2-ilmetil (Z)-octadec-9-enoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 338.52
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.2821 g/mol