Learn More
Ácido oleico-d17 (5 mg/ml en acetato de metilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Z)-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptadecadeuteriooctadec-9-enoic acid |
| CAS | 223487-44-3 |
| Fórmula molecular | C18 2H17 H17 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d17 acid','(9Z)- (9CI), (9Z)-9-Octadecenoic-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-d17 acid, Oleic Acid-d17, Oleic Acid-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-D17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C=C/CCCCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (Z)-11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-heptadecadeuteriooctadec-9-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 299.566 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 299.363 |
| Mostrar más |