Learn More
Ácido oleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388307 25 g 25 g
11398307 5 g 5 g
11410530 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 031997.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
El ácido oleico se utiliza como agente emulsionante para cremas y lociones faciales, como acelerador en la industria del caucho, como emoliente, como agente solubilizante en productos de aerosol y como flujo de soldadura en trabajos de vidrio teñido para unir el enrejado de plomo. Se utiliza en la preparación de oleatos y lociones. Actúa como intermediario para la perforación y fracturación de fluidos en la industria del petróleo y el gas. Se emplea como excipiente en productos farmacéuticos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-80-1
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.47
Número MDL MFCD00064242
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nombre IUPAC Ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid
Punto de fusión 13°C to 14°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.887 g/mL
Punto de ebullición 286°C (100 mmHg)
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Beilstein 1726542
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 146828
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,acetone,chloroform,dimethyl formamide and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.47
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido