Learn More
Ácido oleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10712101 5 g Frasco de vidrio 5 g
10455375 25 g Frasco de vidrio 25 GR
11944961 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270290050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    112.65€ / 5 g
    Ahorro 19.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 112-80-1 | C18H34O2 | 282.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-80-1
Fórmula molecular C18H34O2
Peso molecular (g/mol) 282.47
Número MDL MFCD00064242
Clave InChI ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Sinónimo oleic acid, cis-9-octadecenoic acid, cis-oleic acid, elaidoic acid, oleate, glycon wo, wecoline oo, pamolyn 100, glycon ro, z-octadec-9-enoic acid
PubChem CID 445639
ChEBI CHEBI:16196
Nombre IUPAC Ácido (Z)-octadec-9-enoico
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleic acid
Punto de fusión 13.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8900g/mL
Punto de ebullición 360.0°C
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Índice de refracción 1.4585 to 1.4605
Cantidad 5 g
Beilstein 02,463
Fieser 01,759
Índice Merck 15,6921
Gravedad específica 0.89
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether,, fixed and volatile oils
Viscosidad 39.1 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oleic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.