Learn More
Oleanonic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16474917
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16474917 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16474917 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1487
MedChemExpress Oleanonic acid (3-Oxooleanolic acid) is a triterpenoid, inhibits infection by HIV-1 in in vitro infected PBMC, naturally infected PBMC and monocyte/macrophages with EC50 of 22.7 mM, 24.6 mM and 57.4 mM, respectively.
Oleanonic acid (3-Oxooleanolic acid) is a triterpenoid, inhibits infection by HIV-1 in in vitro infected PBMC, naturally infected PBMC and monocyte/macrophages with EC50 of 22.7 mM, 24.6 mM and 57.4 mM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanonic acid
Forma física Solid
CAS 17990-42-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H46O3
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo 3-Oxooleanolic acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC1(C)C(CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])CC(C)(C)CC[C@@](C(O)=O)5CC[C@](C)4[C@@](C)3CC[C@@]12[H])=O
Peso molecular (g/mol) 454.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 454.68
Porcentaje de pureza 98.0%