Learn More
Ácido oleanólico, TRC
Código de producto. 30011450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011450 100 mg 100 miligramos
30008571 500 mg 500 miligramos
30007312 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO521000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 508-02-1
Fórmula molecular C30 H48 O3
Peso molecular (g/mol) 456.7
Sinónimo Olean-12-en-28-oic acid, 3-hydroxy-, (3β)-, Olean-12-en-28-oic acid, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, (+)-Oleanolic acid, 3β-Hydroxyolean-12-en-28-oic acid, Astrantiagenin C, Caryophyllin, Giganteumgenin C, Gledigenin 1, NSC 114945, Oleanic acid, Oleanolic acid, Oleonolic acid, Virgaureagenin B
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hidroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-carboxílico
SMILES CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanolic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C30H48O3/c1-25(2)14-16-30(24(32)33)17-15-28(6)19(20(30)18-25)8-9-22-27(5)12-11-23(31)26(3,4)21(27)10-13-29(22,28)7/h8,20-23,31H,9-18H2,1-7H3,(H,32,33)/t20-,21-,22+,23-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.3603
Porcentaje de pureza >95%