Learn More
Oleanolic Acid, MedChemExpress
Código de producto. 16479006
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479006 100 mg 100 miligramos
16442356 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479006 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0156
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Oleanolic acid (Caryophyllin) is a natural compound from plants with anti-tumor activities.
Specifications
Nombre del producto químico o material Oleanolic Acid
CAS 508-02-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H48O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Oleanic acid Caryophyllin
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@@](C4=CC1)(CC[C@]5(C(O)=O)[C@@]4([H])CC(C)(C)CC5)C
Peso molecular (g/mol) 456.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease