Learn More
Ácido oleanólico-d3, TRC
Código de producto. 30420752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30420752 5 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30420752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5210025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanolic Acid-d3
CAS 946530-77-4
Fórmula molecular C30H45D3O3
Cantidad 5 mg
Sinónimo Olean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, 3-hydroxy-, (3β)-, (3β)-3-Hydroxyolean-12-en-28-oic-2,2,3-d3 acid, Oleanolic acid-d3, Oleanolic-2,2,3-D3 acid
SMILES [2H]C1([2H])C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@@]5(CC[C@@]34C)C(=O)O)C(C)(C)[C@@]1([2H])O
Peso molecular (g/mol) 459.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.3792 g/mol