Learn More
Ácido oleanólico, 98,4% (HPLC), MP Biomedicals
Código de producto. 11417432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11417432 100 mg
11427432 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215398180
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
CAS 508-02-1
Fórmula molecular C30H48O3
Peso molecular (g/mol) 456.711
Clave InChI MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Sinónimo oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hidroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-carboxílico
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanolic Acid
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.984
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.7
Forma física Powder