Learn More
Ácido oleanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15426918 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15426918 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60445.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 508-02-1 | C30H48O3 | 456.711 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanolic acid
CAS 508-02-1
Punto de fusión 300°C
Fórmula molecular C30H48O3
Número MDL MFCD00064914
Cantidad 250 mg
Sinónimo oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
Clave InChI MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hidroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 456.711
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.7
Porcentaje de pureza 97%