Learn More
Ácido oleanoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15315058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15315058 25 g 25 g
15305058 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15315058 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 456120250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 508-02-1 | C30H48O3 | 456.7 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 508-02-1
Fórmula molecular C30H48O3
Peso molecular (g/mol) 456.7
Clave InChI MIJYXULNPSFWEK-GTOFXWBISA-N
Sinónimo oleanolic acid, oleanic acid, caryophyllin, astrantiagenin c, giganteumgenin c, virgaureagenin b, 3beta-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, unii-6smk8r7tgj, ccris 6493, oleanolic_acid
PubChem CID 10494
ChEBI CHEBI:37659
Nombre IUPAC ácido (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aR,14bS)-10-hidroxi-2,2,6a,6b,9,9,12a-heptametil-1,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahidropiceno-4a-carboxílico
SMILES CC1(CCC2(CCC3(C(=CCC4C3(CCC5C4(CCC(C5(C)C)O)C)C)C2C1)C)C(=O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleanolic acid
Punto de fusión >300.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.7
Porcentaje de pureza 97%