Learn More
Oleandrin, TRC
Código de producto. 30040481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040481 1 mg 1 miligramo
30040433 5 mg 5 miligramos
30040701 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2580001MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 465-16-7
Fórmula molecular C32 H48 O9
Peso molecular (g/mol) 576.72
Sinónimo Oleandrin (6CI,7CI,8CI), (3β,5β,16β)-16-(Acetyloxy)-3-[(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-14-hydroxycard-20(22)-enolide, Corrigen, Foliandrin, Folinerin, Neriol, Neriolin, Neriostene, Oleandrigenin 3-O-α-L-oleandroside, Oleandrine
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10S,13R,14S,16S,17R)-14-hidroxi-3-[(2R,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi-10,13-dimetil-17-(5-oxo-2H-furano-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-16-il] acetato
SMILES CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C)C(CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H]([C@H](C[C@]45O)OC(=O)C)C6=CC(=O)OC6)C2)O[C@@H](C)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Folinerin (Oleandrin)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20?,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 576.3298
Porcentaje de pureza >95%