Learn More
Fosfato de oleandomicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleandomycin Monophosphate |
| CAS | 7060-74-4 |
| Fórmula molecular | C35 H61 N O12 . H3 O4 P |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Oleandomycin','phosphate (1:1) (salt), Oleandomycin phosphate (6CI), 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane','oleandomycin deriv., Matromycin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H61NO12.H3O4P/c1-16-14-35(15-43-35)32(40)19(4)27(37)18(3)22(7)46-33(41)21(6)31(47-26-13-25(42-11)28(38)23(8)45-26)20(5)30(16)48-34-29(39)24(36(9)10)12-17(2)44-34;1-5(2,3)4/h16-31,34,37-39H,12-15H2,1-11H3;(H3,1,2,3,4)/t16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,34-,35+;/m0./s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1O.OP(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | (3R,5S,6S,7R,8S,9R,12R,13R,14S,15R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-hidroxi-8-[(2R,4S,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi-5,7,9,12,13,15-hexametil-1,11-dioxaspiro[2.13]hexadecano-10,16-diona; ácido fosfórico |
| Peso molecular (g/mol) | 785.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 785.3963 |