Learn More
Oleandomycin, MedChemExpress
Código de producto. 16474858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474858 10 mg 10 miligramos
16467607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16474858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY116010
MedChemExpress Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Oleandomycin is a macrolide antibiotic structurally closely related to Erythromycin. Oleandomycin is similar to Erythromycin with antimicrobial activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleandomycin
Forma física Powder
CAS 3922-90-5
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H61NO12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC([C@H](C)[C@@H](O[C@]2([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](OC)C2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O3)[C@@H](C)C[C@@]14CO4)=O
Peso molecular (g/mol) 687.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 687.86
Porcentaje de pureza 95.0%