Learn More
Oleandomicina 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oleandomycin |
| CAS | 3922-90-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Oleandomycin |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C35 H61 N O12 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Oleandomycin, Nonanoic acid, 8-(3,5-dihydroxy-2,4-dimethylhexanoyl)-5-(4-dimethylaminotetrahydro-3-hydroxy-6-methylpyran-2-yloxy)-8,9-epoxy-2,4,6-trimethyl-3-(tetrahydro-5-hydroxy-4-methoxy-6-methylpyran-2-yloxy)-, μ-lactone (6CI), 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane, oleandomycin deriv., 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane-4,10-dione, 12-[(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-, [3R-(3R*,5R*,6S*,7R*,8R*,11R*,12S*,13R*,14S*,15S*)]-, Amimycin, Antibiotic PA 105, Landomycin, Oleandomycin A, PA 105, PA 775, Romicil, [3R-(3R*,5R*,6S*,7R*,8R*,11R*,12S*,13R*,14S*,15S*)]-12-[(2,6-Dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)oxy]-6-hydroxy-5,7,8,11,13,15-hexamethyl-14-[[3,4,6-trideoxy-3-(dimethylamino)-β-D-xylo-hexopyranosyl]oxy]-1,9-dioxaspiro[2.13]hexadecane-4,10-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H61NO12/c1-16-14-35(15-43-35)32(40)19(4)27(37)18(3)22(7)46-33(41)21(6)31(47-26-13-25(42-11)28(38)23(8)45-26)20(5)30(16)48-34-29(39)24(36(9)10)12-17(2)44-34/h16-31,34,37-39H,12-15H2,1-11H3/t16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31-,34-,35+/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Mostrar más |