Learn More
Oleamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17261216 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17261216 5 g 5 g
17271216 25 g 25 g
17281216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17261216 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467650050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 301-02-0 | C18H35NO | 281.48 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 301-02-0
Fórmula molecular C18H35NO
Peso molecular (g/mol) 281.48
Clave InChI FATBGEAMYMYZAF-MDZDMXLPSA-N
Nombre IUPAC (9E)-octadec-9-enamida
SMILES CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleamide
Punto de fusión 66.0°C to 76.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.48
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oleamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Oleamide