Learn More
Oleamide, MedChemExpress
Código de producto. 16494937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16494937 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16494937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2327
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Oleamide is an endogenous fatty acid amide which can be synthesized de novo in the mammalian nervous system, and has been detected in human plasma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleamide
CAS 301-02-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H35NO
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (88.82 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (88.82 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 281.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.48
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid