Learn More
Oleaceína, 90%, TRC
Código de producto. 17998964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17998964 10 mg 10 miligramos
17968774 100 mg 100 miligramos
17998204 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17998964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO52455010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149183-75-5
Fórmula molecular C17H20O6
Peso molecular (g/mol) 320.34
Sinónimo (3S,4E)-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester, [S-(E)]-4-Formyl-3-(2-oxoethyl)-4-hexenoic Acid 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethyl Ester
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)etil (E,3S)-4-formil-3-(2-oxoetil)hex-4-enoato
SMILES C\C=C(\C=O)/[C@@H](CC=O)CC(=O)OCCc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleacein
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20O6/c1-2-13(11-19)14(5-7-18)10-17(22)23-8-6-12-3-4-15(20)16(21)9-12/h2-4,7,9,11,14,20-21H,5-6,8,10H2,1H3/b13-2-/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.126