Learn More
Tocris Bioscience™ OLDA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18014362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18014362 25 mg 25 miligramos
18005732 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18014362 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1641/25
Potent, selective endogenous TRPV1 agonist
Potent endogenous vanilloid TRPV1 (VR1) receptor agonist (EC50 = 36 nM at hVR1) with low affinity for rCB1 receptors (Ki = 1.6 μM). Potently induces VR1-mediated thermal hyperalgesia in rats in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105955-11-1
Fórmula molecular C26H43NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material OLDA
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.63
Pureza >99%
Peso molecular 417.634