Learn More
Olcegepant, MedChemExpress
Código de producto. 16470046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470046 2 mg 2 miligramos
16425957 5 mg 5 miligramos
16409776 50 mg 50 miligramos
16413228 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16470046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10095
MedChemExpress Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Olcegepant (BIBN-4096) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olcegepant
CAS 204697-65-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47Br2N9O5
Cantidad 2 mg
Sinónimo BIBN-4096 BIBN 4096BS
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.49 mM) ∣1M HCl : 50 mg/mL (57.49 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with HCl)
SMILES O=C1N(CC2=C(N1)C=CC=C2)C3CCN(C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N4CCN(C5=CC=NC=C5)CC4)=O)CCCCN)=O)CC6=CC(Br)=C(C(Br)=C6)O)=O)CC3
Peso molecular (g/mol) 869.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 869.65
Porcentaje de pureza 97.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation