Learn More
Olcegepant hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16435957
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16435957 5 mg 5 miligramos
16423228 10 mg 10 miligramos
16419776 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16435957 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10095A
MedChemExpress Olcegepant hydrochloride (BIBN-4096 hydrochloride) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and with a Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Olcegepant hydrochloride (BIBN-4096 hydrochloride) is a potent and selective non-peptide antagonist of the calcitonin gene-related peptide 1 (CGRP1) receptor with IC50 of 0.03 nM and with a Ki of 14.4 pM for human CGRP.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olcegepant hydrochloride
CAS 586368-06-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47Br2N9O5.HCl
Cantidad 5 mg
Sinónimo BIBN-4096 hydrochloride BIBN4096BS hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (110.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 66.66 mg/mL (73.57 mM)
SMILES O=C1N(CC2=C(N1)C=CC=C2)C3CCN(C(N[C@@H](C(N[C@H](C(N4CCN(C5=CC=NC=C5)CC4)=O)CCCCN)=O)CC6=CC(Br)=C(C(Br)=C6)O)=O)CC3.Cl
Peso molecular (g/mol) 906.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 906.11
Porcentaje de pureza 99.11%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation