Learn More
Olaquindox, TRC
Código de producto. 30415293
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30415293 500 mg 500 miligramos
30428007 100 mg -
30420065 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30415293 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO515000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23696-28-8
Fórmula molecular C12 H13 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 263.25
Sinónimo 2-[N-(2-Hydroxyethyl)carboxamide]-3-methylquinoxaline 1,4-dioxide, Bayernox, BayoNox, Bisergon, NSC 634933, Olaquindox
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)-3-metil-1,4-dioxidoquinoxalina-1,4-diio-2-carboxamida
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olaquindox
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0906