Learn More
Olaquindox-d4, TRC
Código de producto. 30426226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30426226 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30426226 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO5150022.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olaquindox-d4
CAS 1189487-82-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H4 H9 N3 O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 3-Methyl-1,4-dioxido-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethyl)quinoxaline-1,4-diium-2-carboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)/i6D2,7D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])NC(=O)c1c(C)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Nombre IUPAC 3-metil-1,4-dióxido-N-(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hidroxietil)quinoxalina-1,4-diio-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 267.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1157
Porcentaje de pureza >95